Learn More
DWK Life Sciences Burettes automatiques Kimble™ KIMAX™ avec flacons
Code produit. 17798924
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17798924
Marque: DWK Life Sciences 17124F10
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Classe A
Les joints coniques standard s’adaptent aux flacons de réactifs à cols coniques standard.
  • Construit avec des tubes de trop-plein qui renvoient directement le trop-plein vers le réservoir
  • Pour l’admission d’air, les coupelles de trop-plein sont dotées d’un raccord de tuyau pour fixer un tube de séchage ; un deuxième tube de séchage est fourni pour être utilisé entre la poire en caoutchouc et le réservoir
  • Tubulure à alésage de précision marquée de façon indélébile avec un numéro de série individuel
  • Graduations en émail de céramique blanc durable
  • Un médaillon affiche la configuration supérieure
Certifications
Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité de l’instrument conformément aux normes établies par le NIST™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 mL
Longueur (métrique) 765 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,05 mL
À utiliser avec (application) Analyse volumétrique
Longueur (impériale) 30,1 in
Comprend Flacon de réservoir, tube de séchage en U, tube de connexion ventilé, poire en caoutchouc, bouchon en caoutchouc à simple orifice n° 1, bouchon de robinet d’arrêt en PTFE et tubulure en caoutchouc de 1/4 po, Diam. interne échelle graduée en émail de c
Balance Noir
Joint conique standard 29
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ± 0,02 ml
Volume (métrique) du réservoir 1 000 ml
Type Burette automatique
Class Classe A
Certifications/Conformité ASTM E438