Learn More
DWK Life Sciences Colonne de chromatographie Kimble™ KIMAX™ Brand
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
500 mm
Diamètre (métrique) interne:
11 mm
19 mm
22 mm
Capacité de colonne:
25 ml
45 ml
80 ml
120 ml
200 ml
Comprend:
Ensemble de robinet d’arrêt en PTFE
Unit Size:
1 pièce
Description
- Partie supérieure renforcée
- Extrémité inférieure usinée
- Joint torique ajouté
- Étanchéité parfaite aux liquides au-dessus de 0 à 100°C
Specifications
Specifications
| Gamme de température (métrique) | 0 à 100°C |
| Diamètre (métrique) interne | 19 mm |
| Type | Colonne de chromatographie |
| Capacité de colonne | 80 ml |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Matériau | Verre |
| Comprend | Ensemble de robinet d’arrêt en PTFE |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction