Learn More
DWK Life Sciences Colonne de chromatographie Kimble™ KIMAX™ Brand
Code produit. p-3208013
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
500 mm
Diamètre (métrique) interne:
11 mm
19 mm
22 mm
Capacité de colonne:
25 ml
45 ml
80 ml
120 ml
200 ml
Comprend:
Ensemble de robinet d’arrêt en PTFE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11837413
Marque: DWK Life Sciences 1780011500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ajustement étanche à tous les robinets d’arrêt en PTFE
  • Partie supérieure renforcée
  • Extrémité inférieure usinée
  • Joint torique ajouté
  • Étanchéité parfaite aux liquides au-dessus de 0 à 100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de température (métrique) 0 à 100°C
Diamètre (métrique) interne 11 mm
Type Colonne de chromatographie
Capacité de colonne 45 ml
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau Verre
Comprend Ensemble de robinet d’arrêt en PTFE