Learn More
DWK Life Sciences Éprouvettes de classe A KIMAX™
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 000 mL
Graduations:
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Double metric scale
- Hexagonal ground base
Spécification
Spécification
| Description de l’article | Graduated 10 to 250mL |
| Type de base | Hexagonale |
| Étalonnage | To Deliver |
| Description | Calibrated “To Deliver” |
| À utiliser avec (équipement) | Safe Gard Bumper |
| Couleur de la balance | Blanc |
| Forme | Rond |
| Certifications/Conformité | ASTM E438, USP Type I |
| Class | A |
| Hauteur (impériale) | 13 in. |
| Afficher plus |