Learn More
DWK Life Sciences Éprouvettes de classe A KIMAX™
Code produit. 12787927
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 000 mL
Graduations:
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12787927
Marque: DWK Life Sciences 20028W500
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Glass Class A cylinders are calibrated To Deliver for greatest accuracy. Double metric scale with reverse graduations makes reading easy.
  • Double metric scale
  • Hexagonal ground base
Note: Calibration certificate is not offered from manufacturer. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description de l’article Graduated 25 to 500mL
Type de base Hexagonale
Étalonnage To Deliver
À utiliser avec (équipement) Safe Gard Bumper
Couleur de la balance Blanc
Forme Rond
Certifications/Conformité ASTM E438, USP Type I
Class A
Hauteur (impériale) 14.76 in.
Hauteur (métrique) 375 mm
Tolerance Metric ±1.3 mL
Type Bouteille graduée
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 500 ml
Comprend Safe Gard Bumper
Balance Dual
Graduations 5 ml
Subdivision 5mL