Learn More
DWK Life Sciences Éprouvettes de classe B KIMAX™ à échelle métrique unique
Code produit. 12797917
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Graduations:
0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12797917
Marque: DWK Life Sciences 2002225
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Calibrated To Contain
  • Demonstrate emulsion and demulsifying characteristics of oils
  • Determine sedimentation values of precipitates
  • Receive condensate from distillation procedures
  • White scale
  • Pour spout
  • Hexagonal base ground flat for stability
  • 10mL size has an enlarged funnel top for easy filling
  • Sizes 25mL and larger have SafeGard™ bumpers
Compliance
Designed from ASTM™ E 1272, Style 1, Class B requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description de l’article Graduated 3 to 25mL
Type de base Hexagonale
Étalonnage Pour contenir
Couleur de la balance Blanc
Forme Rond
Certifications/Conformité ASTM E1272, ASTM E438, USP Type I
Class B
Hauteur (impériale) 5.5 in.
Hauteur (métrique) 140 mm
Tolerance Metric ±0.3 mL
Type Bouteille graduée
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 25 ml
À utiliser avec (application) Receivers the Condensate from Distillation Procedures and Sedimentation Values of Precipitates
Comprend Hexagonal Base Flat Ground for Stability and Bumper, Pour Spout
Balance Single
Graduations 0,5 ml
Subdivision 0.5mL