Learn More
DWK Life Sciences Béchers à forme basse Kimble™ KIMAX™ Colorware™, bleu
Béchers en verre Kimax-33 avec graduations et pastille de marquage de couleurs vives
54.75€ - 112.20€
Spécification
Couleur | Bright Blue |
---|---|
Matériau | Borosilicate Glass |
À utiliser avec (application) | For Easy Identification in The Lab, Reduce Cross Contamination |
Type d’étiquette | Matte Finish Marking |
Type | Beaker |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11717903
|
DWK Life Sciences
14000B50 |
50 mL | |||||||
11767913
|
DWK Life Sciences
14000B100 |
100 mL | |||||||
11707923
|
DWK Life Sciences
14000B150 |
150 mL | |||||||
11717943
|
DWK Life Sciences
14000B-600 |
600 ml |
54.75€
6 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11797943
|
DWK Life Sciences
14000B1000 |
1000 mL | |||||||
Description
- Avec bec verseur
- La pastille de marquage à finition mate peut être marquée avec un crayon ordinaire
- Les couleurs facilitent la lecture de l’échelle graduée
Compliance
Conçues conformément aux spécifications de la norme ASTM™ E 960, de type I
Spécification
Bright Blue | |
For Easy Identification in The Lab, Reduce Cross Contamination | |
Beaker | |
ASTM E960, Type I |
Borosilicate Glass | |
Matte Finish Marking | |
Yes | |
Dual Scale |