Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger réutilisables gradués 50 ml Kimble™ KIMAX™ avec bec verseur
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
Conditionnement:
12 pièces
Description
- Tube KIMAX™ avec fond conique court
- Gradué et étalonné pour son volume contenu
- La finition supérieure est perlée pour la résistance et est usinée avec un bec verseur
- L’échelle et la pastille de marquage sont en émail de céramique blanche durable
- Capacité de 50 ml
- FCR max. de 2000
- Diam. ext. du tube 29 mm, longueur 118 mm
- Intervalles de graduation (ml) 0-10 dans 0,5, 10-50 dans 1
- Tolérance (ml) 0 à 2 - ±0,2, au-dessus de 2 à 10 - ±0,3, au-dessus de 10 - ±0,5
- 12/boîte
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Pour contenir |
| Certifications/Conformité | ASTM E438 |
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Jetable | Non |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec | Utilisation en laboratoire |
| Tolérance | 0 à 2 - ±0,2, au-dessus de 2 à 10 - 0,3, au-dessus de 10 - 0,5 |
| Longueur (métrique) | 118 mm |
| Forme du fond | Conique |
| Diamètre (métrique) | 29 mm |
| Afficher plus |