Learn More
DWK Life Sciences Flacon à col droit long Kimble™ KIMAX™ avec échelle de capacité
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
250 à 380 ml
Description
Neck accepts metal or plastic cap or cotton plug
- Col de tubulure à paroi épaisse et finition polie au feu lisse scellée sur un corps en forme d’Erlenmeyer
- Graduations selon la capacité
- Échelle en émail de céramique blanc durable
Compliance
Conçus conformément aux exigences de la norme ASTM™ E1404 type IV de classe 1
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) externe du col | 3,8 cm |
| Capacité (métrique) | 250 à 380 ml |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Pour une fixation optimale des cellules |
| Plage de graduations | 50 à 225 ml |
| Graduations | 25 ml |
| Hauteur (impériale) | 5,5 in |
| Hauteur (métrique) | 14,2 cm |
| Type de goulot | Delong |
| Largeur (impériale) | 3,2 in |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction