Learn More
DWK Life Sciences Tubes réutilisables Kimble™ KIMAX™ avec bouchon à vis revêtu de caoutchouc avec face en PTFE
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
16 mm
16mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Longueur (métrique):
100 mm
100mm
125mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
Capacité (métrique):
8 ml
12 mL
16 ml
20 ml
25 ml
30 mL
50 ml
70 mL
Diamètre du filetage:
13-415
15-415
18-415
24-410
missing translation for 'unitSize'
144 pièces
192 pièces
288 pièces
Description
Bouchon phénolique noir avec joint en caoutchouc revêtu de PTFE
- Pastille de marquage blanche
- Bouchon phénolique noir
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ASTM E982, type VI, classe B |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Capacité (métrique) | 70 mL |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type d’étiquette | Pastille de marquage |
| Matériau de revêtement | PTFE, caoutchouc |
| Diamètre du filetage | 24-410 |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction