Learn More
DWK Life Sciences Flacons à densité relative Kimble™ KIMAX™, pycnomètre
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Comprend:
Mercury-filled Thermometer
Non-mercury-filled Thermometer
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
- Side tube cap has small vent for air escape
- Thermometer to record temperature during determinations has range of 14° to 38°C in 0.2° graduations, accurate to ±0.5°C
Flacon avec tube latéral et bouchon plus thermomètre
- Capacité dans les 10 % de capacité nominale gravée sur le flacon
- Le bouchon de tube latéral est doté d’un petit évent pour l’évacuation d’air
- Le thermomètre pour enregistrer la température pendant les déterminations a une plage de 14° à 38°C dans des graduations de 0,2°, précis à ±0,5°C
- joint de thermomètre 10/18 conique standard
- bouchon 5/12 conique standard
- Corps numérotés pour faciliter l’identification
- La taille de 50 ml correspond à la densité relative des pigments selon la norme ASTM™ D 153
Compliance
ASTM D 153
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Hauteur (métrique) | 168 mm |
| Hauteur (impériale) | 6,6 in |
| Capacité (impériale) | 0.33 oz. |
| Comprend | Mercury-filled Thermometer |
| Poids (impériale) | 0.06 lb. |
| Poids (métrique) | 31g |