Learn More
DWK Life Sciences Béchers de forme haute Kimble™ KIMAX™, avec bec verseur
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 ml
300 ml
Conditionnement:
12 pièces
Description
Avec bec verseur pour faciliter le versement.
- Pastille de marquage à finition mate
- Graduation pour indiquer les volumes approximatifs
- Style Berzelius avec bouchon évasé, bille renforcée
Compliance
Conçu à partir des exigences ASTM™ E 960 de type III (avec bec verseur) et de type IV (sans bec verseur)
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 10,14 oz. |
| Diamètre (impériale) externe | 2,51 po |
| Diamètre (métrique) externe | 6,4 cm |
| Capacité (métrique) | 300 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (application) | Pour effectuer des titrations |
| Plage de graduations | 25 à 250 ml |
| Hauteur (impériale) | 4,64 po |
| Hauteur (métrique) | 11,8 cm |
| Comprend | Bec verseur |
| Afficher plus |