Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants résistants aux produits chimiques en nitrile KleenGuard™ G80
Description
- Les gants sans latex main droite / main gauche protègent les mains contre les risques chimiques ou mécaniques
- Les bouts des doigts gaufrés en losange offrent une meilleure préhension humide et sèche
- Doublure effet velours pour un enfilage facile et un confort supplémentaire en utilisation prolongée
- Amélioration du NQA de 0,65 contre 1,5, ce qui entraîne moins de petits orifices
- Formulation en nitrile modifiée pour plus de durabilité et une meilleure résistance chimique.
- Désormais disponibles en 5 sachets en PE conditionnés en vrac plutôt qu’en paires emballées individuellement
- Parfaits pour : fournir une protection de catégorie EPP, une résistance à l’abrasion de niveau 4 et une durabilité dans la fabrication, le transport, la construction, le nettoyage agricole et les travaux d’entretien, lors de la manipulation de produits chimiques, d’huiles, de graisses, d’acides, de caustiques ou de solvants
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0120 |
| Chlorinated | Non |
| Couleur | Vert |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Dimensions | 2XL |
| Épaisseur (impériale) | 15 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0,38 mm |
| Norme EN388 | EN 388:4101X |
| Afficher plus |