Learn More
Kimtech™ Gants de salle blanche en latex non stériles G3
Description
- 100 % latex
- Faible teneur en protéines résiduelles
- Paumes et bouts des doigts texturés pour une préhension sûre
- Manchette à bord roulé pour éviter le roulis
- Longueur de 12 in, ambidextres
- Recommandé pour ISO Environnements de salles blanches de classe 4 ou supérieure
- Double emballage avec revêtement intérieur
Informations sur la commande
Cent gants emballés à plat par sachet en PE double emballage avec des manchettes alignées au bord de l’ouverture du sachet intérieur. Dix sachets avec revêtement en PE, conditionnés dans des boîtes d’expédition à double paroi.
Compliance
Testés conformément aux exigences IEST-RP-CC005.2 ; Conformes aux normes de NQA 1.5 en matière de défauts critiques. Atteignent ou dépassent la norme ASTM D3578.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM D3578, IEST-RP-CC005.2 |
| Certifications / conformité (Europe) | Catégorie III selon (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016 |
| Cleanroom Class | Classe 10 (ISO 4) |
| Accelerator Free | Oui |
| AQL | 1,5 |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Non texturés |
| Finger Thickness (English) | 8,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.22 mm |
| Afficher plus |