Learn More
Kimtech™ Bottes stériles pour salle blanche A5, attaches de maintien et bord en vinyle
Descripción
- Bottes stériles pour salle blanche avec brides de maintien et bord en vinyle
- Efficacité moyenne de filtration bactérienne (EFB) de 96 %
- Fabriqué en polypropylène 100% respirant SMS tissu
- Emballage triple sous vide
- Convient pour ISO salles blanches de classe 5 ou supérieure
- Clean-Don attaches et bordure en vinyle de 5 cm (2 in) pour une barrière anti-humidité renforcée
- Fabriquées sans latex, sans silicone et sans conservateur BHT, elles sont conçues pour un usage unique.
- 100 paires / 200 unités chacune
- Certifié CE (CE simplifié)
- Chaque paire de surbottes à emballage individuel comporte un indicateur de stérilisation indiquant qu’elle a été soumise à une stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Les vêtements A5 Cleanroom Apparel sont fabriqués dans une usine certifiée ISO, selon des procédés propres, et emballés individuellement en conditions de salle blanche.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensions | Universal |
| Matériau | Vinyle |
| Latex Free | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Attaches latérales |
| Type de semelle | Antidérapant |
| Type d’emballage | Triple emballage sous vide |
| Résistance | Aucun |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?