Learn More
Kimtech™ Surchaussures non stériles pour salles blanches A8, Unitrax
Code produit 15359470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Petite taille/Taille moyenne
Universal
XL / 2XL
Conditionnement:
300 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15359470 XL / 2XL 300 pièces
15339470 Universal 300 pièces
15319470 Petite taille/Taille moyenne 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15359470 Fournisseur Kimtech™ Code fournisseur 39372
En stock
Sans joint, antidérapant Kimtech™ Les couvre-chaussures A8 pour salles blanches non stériles sont peu pelucheux pour le contrôle de la contamination dans les environnements où une protection contre les éclaboussures humides et les particules sèches est nécessaire.
  • 300 Kimtech™ Couvre-chaussures A8 / Étui, 3 sachets de 100 couvre-chaussures ; Blanc
  • Sa conception antidérapante supérieure offre une adhérence 4 fois supérieure à celle des principales alternatives.
  • Fond sans couture pour un meilleur confort ; ouverture à la cheville élastique
  • Faible teneur en peluches pour un contrôle optimal de la contamination
  • Fabrication sans latex de caoutchouc naturel
  • Fabriqué en tissu laminé polyfilm
  • Doublement emballé pour une utilisation dans des environnements de fabrication et de contrôle de la qualité propres.
  • Ouverture élastique à la cheville pour un ajustement parfait
  • Recyclable grâce à RightCycle Programme qui transforme les blouses de laboratoire usagées en matières premières pour des produits de consommation écologiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions XL / 2XL
Matériau Polyéthylène, Polyester
Latex Free Oui
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Cheville élastique
Type de semelle Antidérapant
Type de couture Sans soudure
À utiliser avec (application) Salles blanches, fabrication
Type d’emballage Emballage double, 3 sachets de 100 couvertures
Résistance Aucun
Type de produit Surchaussures pour environnements contrôlés
Quantité 300/Cs.