Learn More
Kimtech™ Gants en nitrile Pure G3 blancs pour salle blanche
GREENER_CHOICE
Code produit 17805375
Change view
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17805375 Standard 1000 pièces
17895365 XS 1000 pièces
17815375 Moyen 1000 pièces
17815365 Grande 1000 pièces
17835375 XL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
En raison d’une forte augmentation de la demande, le délai de livraison de cet article peut être supérieur au délai indiqué
Code produit 17805375 Fournisseur Kimtech™ Code fournisseur 5688140
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En raison d’une forte augmentation de la demande, le délai de livraison de cet article peut être supérieur au délai indiqué
Les gants blancs et non stériles offrent un confort d’ajustement, une finition lisse, une dextérité et une sensibilité tactile. Kimtech™ Gants en nitrile blanc Pure G3 pour salles blanches recommandés pour ISO Environnements de salles blanches de classe 4 ou supérieure.
  • Fabriqués en nitrile 100 % doux qui résiste aux huiles et à une large gamme de produits chimiques
  • Emballé dans un double sac avec doublure, recommandé pour ISO salles blanches de classe 4 ou supérieure
  • Chloré pour éliminer les poudres utilisées dans la fabrication
  • Soumis à de multiples rinçages à l’eau désionisée, et conditionnés dans un environnement en salle blanche.
  • Traitement exclusif utilisé pour les particules les plus fines et les matières extractibles ioniques/élémentaires
  • Caractéristiques ESD
  • Poignets coniques et perlés pour réduire les déchirures et faciliter l’enfilage et le désenfilage
  • Ambidextres
  • Blanc
Informations sur la commande
Conditionnement double avec revêtement intérieur et empilage à plat pour un accès facile à la manchette.
Compliance
Testés conformément aux exigences IEST-RP-CC005.2. Conformes aux normes de NQA 1.5 en matière de défauts critiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 374-3:2003, IEST-RP-CC005, EN 374-1:2003, AQL 1,5 / EN 374-2, ISO 16604, Directive CE 89/686/CEE
Cleanroom Class Classe 1 (ISO 3)
Accelerator Free Oui
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 6,2 millions
Finger Thickness (Metric) 0,12 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour environnement contrôlé
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 6,2 millions
Épaisseur (métrique) 0,12 mm
Modèle HC61011
Séries KIMTECH™ Pure G3
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30 cm