Learn More
Kimtech™ Gants en nitrile Pure G3 blancs pour salle blanche
Description
- Fabriqués en nitrile 100 % doux qui résiste aux huiles et à une large gamme de produits chimiques
- Emballé dans un double sac avec doublure, recommandé pour ISO salles blanches de classe 4 ou supérieure
- Chloré pour éliminer les poudres utilisées dans la fabrication
- Soumis à de multiples rinçages à l’eau désionisée, et conditionnés dans un environnement en salle blanche.
- Traitement exclusif utilisé pour les particules les plus fines et les matières extractibles ioniques/élémentaires
- Caractéristiques ESD
- Poignets coniques et perlés pour réduire les déchirures et faciliter l’enfilage et le désenfilage
- Ambidextres
- Blanc
Order Info
Conditionnement double avec revêtement intérieur et empilage à plat pour un accès facile à la manchette.
Compliance
Testés conformément aux exigences IEST-RP-CC005.2. Conformes aux normes de NQA 1.5 en matière de défauts critiques.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005.2 |
| Cleanroom Class | Classe 10 (ISO 4) |
| Accelerator Free | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Finger Thickness (English) | 6,2 millions |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Show More |