Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Lingettes en tissu WypAll™ X90
Code produit. 12645566
Click to view available options
Longueur (métrique):
42,67 cm
34 cm
Largeur (métrique):
28,19 cm
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
Code produit. 12645566
Marque: Kimberly-Clark Professional™ 12891
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chiffons réutilisables idéaux pour les tâches d’entretien et de nettoyage difficiles. Les lingettes en tissu Kimberly-Clark™ Professional WYPALL™ X90 sont robustes, durables, très absorbantes et résistantes aux solvants.
  • Libère 90 % du solvant absorbé, réduisant ainsi vos dépenses de solvant
  • Réduit les déchets de produits jusqu’à 35 %, ce qui vous aide à gérer les dépenses et le gaspillage
  • La technologie avancée Hydroknit™ garantit que chaque lingette est solide, durable, très absorbante et résistante aux solvants
  • Portatif et idéal pour les petits espaces de travail
  • Conçu pour les procédés de fabrication difficiles où le faible peluchage et la haute absorbance sont essentiels
  • Conçu pour des tâches d’entretien et de nettoyage difficiles dans la fabrication industrielle
  • Conçu pour vous aider à améliorer la productivité et l’efficacité tout en réduisant les déchets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes WypAll X90
Longueur (impériale) 16,8 in
Longueur (métrique) 42,67 cm
Largeur (impériale) 11,1 po
Largeur (métrique) 28,19 cm
Matériau Non tissé Polyproylène Cellulose
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 42,67 x 28,19 cm (16,8 x 11,1 po.)
À utiliser avec (application) Idéales pour l’essuyage intense, la préparation de surfaces avec des solvants et le nettoyage de rognures de métal