Learn More
DWK Life Sciences Flacons à filetage AmberScrew Kimble™ sans bouchons
Code produit. 11863003
Click to view available options
Volume (impérial):
0.5 dr
1.5 dr
10 dr
1 dr
2 dr
5 dr
Taille du bouchon:
13-425
15-425
24-400
8-425
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 11863003
Marque: DWK Life Sciences 609121235
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté ambré à coefficient de dilatation 33
  • Les flacons ambrés offrent une protection contre la lumière et les rayons UV nocifs pour les produits photosensibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 1.8 ml
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 0.5 dr
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 35 mm
Certifications/Conformité USP type I
Taille du bouchon 8-425