Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à filetage phénolique noirs Kimble™
Code produit. p-74236
Click to view available options
Finition de col:
13-415
15-415
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 10455342
Marque: DWK Life Sciences 7380215415
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Très résistant à la température et à la vapeur pendant l’autoclavage
  • Joint en caoutchouc blanc 14B revêtu de PTFE intégré
  • Trois finitions à filetage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Matériau Phenolic Resin
Matériau de revêtement PTFE-faced Rubber
Finition de col 15-415
Closure Included Oui
Type de produit Bouchon à vis
À utiliser avec (équipement) Flacon