Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage automatique de 2 ml et 4 ml Kimble™ sans bouchons : filetages à vis
Code produit. 11853053
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparent
Taille du bouchon:
13-425
8-425
Marking Spot:
Non
Oui
Type:
Flacon d’échantillonnage automatique de 2 ml
Flacon d’échantillonnage automatique de 4 ml
Flacon d’échantillonnage automatique de 4 ml avec pastille de marquage
Conditionnement:
2000 pièces
Code produit. 11853053
Marque: DWK Life Sciences 511232SA
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté
  • Finition : À vis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 2.0 ml
À utiliser avec (application) Applications de chromatographie
Graduée No
Hauteur (impériale) 1,25 in
Nb par paquet 100
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 100/boîte
Type Flacon d’échantillonnage automatique de 2 ml
Taille du bouchon 8-425
Marking Spot Non