Learn More
DWK Life Sciences Flacons à vis AmberScrew Kimble™ avec bouchons à revêtement en caoutchouc blanc fixés
Code produit. 11843023
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à vis (fermé sur le dessus)
Volume (impérial):
0.37 dr
1 dr
2.16 dr
Conditionnement:
144 pièces
288 pièces
Code produit. 11843023
Marque: DWK Life Sciences 60911D12
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus fixés
  • Fabriqué en verre borosilicaté ambré à coefficient de dilatation 51
  • Bouchons avec joints en caoutchouc blancs
  • Flacons conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Caoutchouc
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 1.8 ml
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 0.37 dr
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 35 mm
Certifications/Conformité USP type I