Learn More
DWK Life Sciences Flacons Kimble™ KIMAX™ Accuform™ Micro-Vial™
Code produit. 12723057
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 mL
0,3 ml
Couleur:
Transparent
Graduée:
Oui
Volume (impérial):
0,03 dr.
0,08 dr.
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 12723057
Marque: DWK Life Sciences 60710310
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La cavité conique permet de récupérer un maximum de contenu à l’aide d’une aiguille de seringue.
  • Micro-Vial en verre transparent avec bouchon avec opercule et septum en silicone revêtu de PTFE
  • Fabriqués avec des parois en verre transparent très épaisses pour une robustesse et un grossissement du contenu
  • Non gradué, avec pastille de marquage
  • Le tube est doté d’un filetage à vis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) PTFE / silicone
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 14 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 0,3 ml
Graduée Oui
Modèle Conique
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 0,08 dr.
Type de bouchon Bouchon à vis (avec opercule)
Hauteur (métrique) 36 mm
Certifications/Conformité USP type I, ASTM E 438, type I, classe A