Learn More
DWK Life Sciences Flacons Kimble™ KIMAX™ Accuform™ Micro-Vial™
La cavité conique permet de récupérer un maximum de contenu à l’aide d’une aiguille de seringue.
179.00€ - 190.00€
Spécification
Matériau (doublure) | PTFE / silicone |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Modèle | Conique |
Type de filetage | À vis |
Type de bouchon | Bouchon vissé avec opercule |
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Couleur | Graduée | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Couleur | Graduée | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12713057
|
DWK Life Sciences
60710-110 |
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A | Transparent | Oui | 0,03 dr. |
190.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12723057
|
DWK Life Sciences
60710-310 |
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A | Transparent | Oui | 0,08 dr. |
179.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Micro-Vial en verre transparent avec bouchon avec opercule et septum en silicone revêtu de PTFE
- Fabriqués avec des parois en verre transparent très épaisses pour une robustesse et un grossissement du contenu
- Non gradué, avec pastille de marquage
- Le tube est doté d’un filetage à vis
Spécification
PTFE / silicone | |
Conique | |
Bouchon vissé avec opercule |
Verre borosilicaté | |
À vis |