Learn More
DWK Life Sciences Flacons Kimble™ KIMAX™ avec connecteur de tuyau à libération rapide
Code produit. 11727989
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
2 000 ml
4000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11727989
Marque: DWK Life Sciences 27070250
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Permet une fixation sécurisée de 0,25 po de dia. int. (6 mm)
  • La tubulure reste fixée en permanence au raccord cannelé et l’extrémité opposée se raccorde à la tubulure du flacon à l’aide du joint fileté parfaitement étanche
  • Un bon positionnement du connecteur offre une plus grande stabilité du flacon car la tubulure inclinée vers le bas a moins tendance à incliner le flacon
  • Graduée, avec une échelle de volume approximative en émail de céramique blanc durable
  • Tubulure et bouchons vendus séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E1406, type II, classe 2
Diamètre (impériale) externe 3,26 in
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Plage de graduations 50 à 250 ml
Graduations 25 ml
Hauteur (impériale) 6.4 in
Hauteur (métrique) 16.3 cm
Diamètre (métrique) externe 8.3 cm
Taille du bouchon 6