Learn More
DWK Life Sciences Flacons KIMAX™ avec bouchons pastilles coniques standard
Code produit. 12774487
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
13
16
19
22
27
Hauteur (impériale):
7.08 in
9.84 in
11.29 in
13.3 in
15.74 in
Hauteur (métrique):
18 cm
25 cm
28.7 cm
33.8 cm
40 cm
Förpackningsstorlek
12 pièces
4 pièces
6 pièces
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12774487
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 28014250
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Étalonnés pour leur volume contenu
Calibrated To Contain
  • Les tailles 5 ml et plus ont des volumes désignés dans des tolérances de classe A.
  • Les tailles 1 et 2 ml ont la forme de tubes à essai.
Uppfyllande
Produit conçu conformément aux exigences de la norme ASTM™ E288 relative aux flacons désérialisés de classe A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Étalonnage Étalonné pour contenir
Matériau du bouchon Verre
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (impériale) 9.84 in
Hauteur (métrique) 25 cm
Tolérance ± 0,12 ml
Taille du bouchon 16
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.