Learn More
DWK Life Sciences Flacons KIMAX™ avec bouchons pastilles coniques standard
Code produit. 12784487
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
13
16
19
22
27
Hauteur (impériale):
7.08 in
9.84 in
11.29 in
13.3 in
15.74 in
Hauteur (métrique):
18 cm
25 cm
28.7 cm
33.8 cm
40 cm
Conditionnement:
12 pièces
4 pièces
6 pièces
Code produit. 12784487
Marque: DWK Life Sciences 28014500
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étalonnés pour leur volume contenu
Calibrated To Contain
  • Les tailles 5 ml et plus ont des volumes désignés dans des tolérances de classe A.
  • Les tailles 1 et 2 ml ont la forme de tubes à essai.
Compliance
Produit conçu conformément aux exigences de la norme ASTM™ E288 relative aux flacons désérialisés de classe A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Étalonné pour contenir
Matériau du bouchon Verre
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (impériale) 11.29 in
Hauteur (métrique) 28.7 cm
Tolérance ±0.2 ml
Taille du bouchon 19