Learn More
DWK Life Sciences Flacon de pycnomètre KIMAX™ Kimble™
Code produit. p-4842611
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Hauteur (métrique):
175mm
186mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12737567
Marque: DWK Life Sciences 15123N50
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour mesurer et comparer les densités ou densités relatives des liquides et des solides. Ce pycnomètre rempli d’un alcool sans mercure est fourni avec un thermomètre 10/18 conique standard d’une plage de 14 à 38°C par incréments de 0,2° .
  • Le thermomètre est retesté pour une précision de ± 0,2°C
  • Le bouchon de tube latéral 5/12 conique standard est doté d’une petite fente vers l’extrémité haute
  • Le corps est conique pour une stabilité maximale
  • La capacité est de 10 % de la valeur nominale indiquée sur le flacon
  • Chaque corps de flacon est numéroté pour faciliter l’identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Hauteur (métrique) 186mm
Type de produit Flacon de pycnomètre