Learn More
DWK Life Sciences Flacons de stockage/pour milieux de culture KIMAX™
Code produit. 12633225
Click to view available options
Capacité (métrique):
5000 ml
Graduations:
1 000 à 4 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12633225
Marque: DWK Life Sciences KC143955000
With linerless blue polypropylene caps
  • KimCote™ plastic coating helps prevent and contain spills in the event of glassware breakage
  • GL 45 screw thread bottles with white graduations and marking spots
  • Wide opening for easy access (approx. 30mm I.D.)
  • Linerless cap is blue polypropylene and autoclavable (140°C max)
  • Replaceable pour ring included
  • Ultra-clear for improved sample viewing
  • Non-slip surface — wet or dry
Applications:
Pressurized glass, chemical storage, transportation of samples, handling of hazardous chemicals, harmful biologicals and acids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 169.07 oz, 5000 ml
Capacité (métrique) 5000 ml
Capacité (impériale) 169.07 oz.
Couleur Ultra-transparent
Diamètre (impériale) 7,1 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,18 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 30 mm
Comprend Anneau de versement antigoutte en PP transparent
Matériau Plastic
Couleur de bouchon Bleu
Graduations 1 000 à 4 000 ml
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 330 mm
Type de produit Media Bottle
Hauteur (impériale) 12,9 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon GL 45
Diamètre (métrique) 181 mm
Type de bouchon Screw Cap