Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Pièces de composants pour ensemble de microfiltration Kontes™ Ultra-Ware™
Code produit. 11887523
Change view
Click to view available options
Type:
Base de support (47 mm)
Base de support (90 mm)
Entonnoir
Pince
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Type unitSize
11887523 Base de support (90 mm) 1 pièce
11893113 Base de support (47 mm) 1 pièce
11883113 Entonnoir 1 pièce
11803123 Pince 1 pièce
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 11887523
Brand: DWK Life Sciences 9538010090
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Composants pour ensemble de microfiltration Ultra-ware™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Ensemble de microfiltration Ultra-ware avec support en verre fritté à face en PTFE
Matériau Verre
Type Base de support (90 mm)
Diamètre (métrique) 90 mm