Learn More
DWK Life Sciences Ensembles de filtration Kimble™ Kontes™ : Flacons avec joint interne 40/35, pour ensembles en verre de 90 mm
Ensembles de filtration DWK Life Sciences Kimble Kontes : Flacons à joint intérieur 40/35, pour ensembles en verre de 90 mm, capacité : 1000 ml, verre borosilicaté, description : Entonnoir pour ensembles de 47 mm, pour une utilisation avec : Ensemble de microfiltration entièrement en verre 90 mm Ultra-Ware, joint de réduction standard : 40/35
Marque:  DWK Life Sciences 953827-0000
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.10000kg
Code produit. 11818542
  • 225.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-09-2024
Description
DWK Life Sciences Kimble Kontes Filtration Assemblies: Flasks With Inner Joint 40/35, for 90mm Glass Assemblies, Borosilicate Glass, Description: Funnel for 47mm assemblies, For Use With: Ultra-Ware 90mm all-glass Microfiltration Assembly, Standard Taper Joint: 40/35
Fiole à vide rodage 40/35
• Fiole à fond plat
• 1000mL
Spécification
Spécification
Entonnoir pour ensembles de 47 mm
Verre borosilicaté
Flacons avec joint intérieur
Ensemble de microfiltration tout en verre de 90 mm Ultra-Ware
40/35
1 000 ml