Learn More
DWK Life Sciences Puits central Kimble™ Kontes™ pour flacon d’incubation
Le bouchon supérieur du flacon d’incubation à bras latéral Kontes™ possède un trou à centre ouvert pour l’insertion du puits central jetable en polypropylène. Le puits central peut être coupé lorsqu’il est transféré dans un flacon à numération par scintillation liquide.
Marque: DWK Life Sciences 882320-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le flacon d’incubation Kontes™ à bras latéral est utilisé pour les études métaboliques des matériaux biologiques. Il est particulièrement utile pour mesurer les rendements en C14O2 après incubation et convient également aux incubations in vitro, aux bio-dosages d’insuline, aux oxydations de persulfate et à la “distillation” de tout acide ou base volatile.
- Étant donné qu’un acide ou un alcali est introduit à la fin de la réaction, il est possible d’utiliser ce système facile avec un tampon phosphate ou bicarbonate
- Le flacon à bras latéral permet l’entrée de l’aiguille pour seringue sans perturber les conditions établies
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
- Les bouchons supérieurs, les bouchons à bras latéral et les puits centraux sont disponibles séparément
Spécification
0,39 po | |
Pour les études métaboliques des matériaux biologiques | |
144 | |
1 cm |
PP | |
Pour flacon d’incubation | |
Puits central |