Learn More
DWK Life Sciences Flacons à sérum à usage intensif Kontes™ KIMAX™ KimCote™
Code produit. p-3827191
Click to view available options
Capacité (métrique):
4000 ml
9000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11797969
Marque: DWK Life Sciences KC149604
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Revêtement en plastique pour une sécurité accrue
  • Revêtement en plastique KimCote™ pour une sécurité accrue en cas de casse
  • Autoclavables
  • Ultratransparents et extrêmement durables
  • Résistant à la plupart des produits chimiques de laboratoire courants
  • La texture unique offre une prise sûre, dans des conditions sèches ou humides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 135.2 oz, 4000 ml
Capacité (métrique) 4000 ml
Capacité (impériale) 200 ml (135.2 oz)
Couleur Clear
Diamètre (impériale) 6.57 in
Matériau Verre
Hauteur (métrique) 310 mm
Hauteur (impériale) 12.2 in
Matériau du bouchon Caoutchouc
Taille du bouchon N° 8
Diamètre (métrique) 167 mm