Learn More
DWK Life Sciences Flacon de réservoir à col étroit et haut façonné en verre borosilicaté Kimble™ Kontes™ KIMAX™ avec sortie de tuyau au fond
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
10000 ml
2000 ml
20000 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
Numéro de bouchon:
2
4
6
10
12
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
6 pièces
Description
- Revêtement en plastique KimCote™ pour une sécurité accrue en cas de casse
- Avec pastille de marquage en émail blanc
- Bouchon en caoutchouc pour fermer le haut façonné à col étroit
- Le verre est conforme aux spécifications de la norme ASTM™ E 438, Type I, Classe A
- Les formats 250 ml et 500 ml accueillent une tubulure souple de 5/16 po de dia. int.
- Les formats 1000 ml et plus accueillent une tubulure de 3/8 po de dia. int.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Capacité (impériale) | 8.45 oz |
| Diamètre (impériale) | 2,83 in |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 0,71 in |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 18 mm |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour le stockage et la décharge de liquides via une sortie de tuyau au fond |
| Comprend | Sortie de tuyau au fond |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Numéro de bouchon | 2 |
| Bouche | Étroit |
| Afficher plus |