Learn More
DWK Life Sciences Éprouvettes graduées avec butoirs Kontes™ KimCote™
Code produit. 11767959
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 mL
2 000 ml
Graduations:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11767959
Marque: DWK Life Sciences KC20028W250
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Bumpers
Calibrated To Deliver
Éprouvette graduée classe A gainée anti-choc
• Graduation indélébile émaillée blanche facile à lire
• Pied hexagonal stable
• Haute protection contre les chocs
• Eprouvette en verre borosilicaté gainé synthétique autoclavable à 121°C
• Livré avec bague anti-choc
• Eprouvette gainée Kimcote (TM)
Informations sur la commande
These items come one per case.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description de l’article Graduated 10 to 250mL
Type de base Hexagonale
Étalonnage To Deliver
Couleur de la balance Blanc
Forme Rond
Certifications/Conformité ASTM E1272, ASTM E438, USP Type I
Class A
Hauteur (impériale) 13 in.
Hauteur (métrique) 330 mm
Tolerance Metric ±0.8 mL
Type Bouteille graduée
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 250 ml
Comprend Bumper Guard, Ground Base
Balance Single
Graduations 2 ml
Autoclavable Autoclavables
Subdivision 2mL