Learn More
DWK Life Sciences Éprouvettes graduées avec butoirs Kontes™ KimCote™
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 mL
2 000 ml
Graduations:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Bumpers
Éprouvette graduée classe A gainée anti-choc
• Graduation indélébile émaillée blanche facile à lire
• Pied hexagonal stable
• Haute protection contre les chocs
• Eprouvette en verre borosilicaté gainé synthétique autoclavable à 121°C
• Livré avec bague anti-choc
• Eprouvette gainée Kimcote (TM)
• Graduation indélébile émaillée blanche facile à lire
• Pied hexagonal stable
• Haute protection contre les chocs
• Eprouvette en verre borosilicaté gainé synthétique autoclavable à 121°C
• Livré avec bague anti-choc
• Eprouvette gainée Kimcote (TM)
Informations sur la commande
These items come one per case.
Spécification
Spécification
| Description de l’article | Graduated 50 to 1000mL |
| Type de base | Hexagonale |
| Étalonnage | To Deliver |
| Couleur de la balance | Blanc |
| Forme | Rond |
| Certifications/Conformité | ASTM E1272, ASTM E438, USP Type I |
| Class | A |
| Hauteur (impériale) | 18.11 in. |
| Hauteur (métrique) | 460 mm |
| Tolerance Metric | ±2.5 mL |
| Afficher plus |