Learn More
DWK Life Sciences Capillaires de micro-déposition CCM Kimble™ Kontes™ Microcaps™
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5, 1, 2, 5 et 10 μl
100 μl
20 μl
5 μl
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Description
Tubes capillaires en verre de haute précision coupés à des longueurs prédéterminées afin que chaque tube capillaire contienne un volume connu de liquide lorsqu’il est rempli.
- L’action capillaire aspire le liquide dans le tube
- Distribuez le liquide en appuyant sur l’ampoule
- Aucune compétence ni formation inhabituelle n’est requise
- Résultats immédiats et professionnels
- Fournis en emballages contenant un ensemble de poire et un flacon distributeur avec100 micropipettes
- Tolérance volumétrique : ±1%
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP type I, ASTM E 438 |
| Diamètre (impériale) interne | 0,0249 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,0355 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,6324 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,9017 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Comprend | Ensemble de 1 poire et 1 flacon de distribution |
| Longueur (impériale) | 2,51 in |
| Tolérance | ± 1 % |
| Volume (métrique) | 20 μl |
| Afficher plus |