Learn More
DWK Life Sciences Colonnes avec bouchons en PTFE Kimble™ Kontes™
Code produit. 11897453
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Diamètre (métrique) interne:
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Capacité de colonne:
10 ml
20 ml
30 ml
40 ml
80 ml
110 ml
130 ml
140 ml
150 ml
190 ml
240 ml
250 ml
300 ml
650 ml
1300 ml
Comprend:
Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm
Disque fritté, bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11897453
Marque: DWK Life Sciences 4205300222
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté 3.3
Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE
  • Le disque fritté à grosse porosité scellé (de 40 à 60μ m) soutient l’emballage
  • Utilisez de la laine de verre pour soutenir l’emballage des colonnes sans disque fritté
  • La prise en PTFE contrôle le débit
  • Emballage non inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Séparation analytique
Diamètre (métrique) interne 15 mm
Type Colonne de chromatographie simple
Capacité de colonne 40 ml
Longueur (métrique) 250 mm
Matériau Verre
Matériau de support Laine de verre
Comprend Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm