Learn More
DWK Life Sciences Colonnes avec bouchons en PTFE Kimble™ Kontes™
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Diamètre (métrique) interne:
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Capacité de colonne:
10 ml
20 ml
30 ml
40 ml
80 ml
110 ml
130 ml
140 ml
150 ml
190 ml
240 ml
250 ml
300 ml
650 ml
1300 ml
Comprend:
Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm
Disque fritté, bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE
- Le disque fritté à grosse porosité scellé (de 40 à 60μ m) soutient l’emballage
- Utilisez de la laine de verre pour soutenir l’emballage des colonnes sans disque fritté
- La prise en PTFE contrôle le débit
- Emballage non inclus
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Séparation analytique |
| Diamètre (métrique) interne | 19 mm |
| Type | Colonne de chromatographie simple |
| Capacité de colonne | 80 ml |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Matériau | Verre |
| Matériau de support | Laine de verre |
| Comprend | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |