Learn More
DWK Life Sciences Tube de rechange Kimble™ Kontes™ pour broyeurs Dounce en verre pour tissus
Code produit. 11864361
Click to view available options
Capacité:
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1,35 oz., 40 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11864361
Marque: DWK Life Sciences 8853030040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gamme de tubes de rechange pour les broyeurs Dounce pour tissus, de 2 ml à 100 ml.
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1/boîte
Capacité (impériale) 1,35 oz.
Capacité (métrique) 40 ml
Type de produit Tube de broyage pour tissus
À utiliser avec (équipement) Broyeurs de Dounce en verre pour tissus
Capacité 1,35 oz., 40 ml