Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Réservoirs HPLC
Code produit. 15154099
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
2000 mL
5000 mL
Forme du fond:
Conique
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15154099
Marque: DWK Life Sciences 9539015002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour la préparation, le stockage et la distribution de phases mobiles en chromatographie liquide
  • Fabriqués à partir de verre borosilicaté de type I, classe A avec revêtement de sécurité externe en plastique
  • Le revêtement de sécurité est doté d’un agent anti-UV qui bloque la transmission de la lumière jusqu’à 385 nm, ce qui empêche la photodégradation des solvants photosensibles
  • À vis : GL45-4
  • Température maximale : 120°C
  • Disponibles avec des fonds plats ou coniques ; les réservoirs à fond conique distribuent quasiment l’ensemble de la phase mobile sans avoir à incliner le réservoir et risquer tout déversement de solvant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Revêtement PVC
Diamètre (impériale) externe 8,07 in
Capacité (métrique) 5000 mL
Matériau Verre borosilicaté
Type Réservoir HPLC Ultra-Ware
À utiliser avec (application) Conçus pour la préparation, le stockage et la distribution de phases mobiles en chromatographie liquide
Hauteur (impériale) 14,68 in
Hauteur (métrique) 373 mm
Comprend Bouchon à vis GL45-4
Température max. (impériale) 248°F
Température max. (métrique) 120°C
Diamètre (métrique) externe 205mm
Forme du fond Conique