Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Réservoirs HPLC
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
2000 mL
5000 mL
Forme du fond:
Conique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriqués à partir de verre borosilicaté de type I, classe A avec revêtement de sécurité externe en plastique
- Le revêtement de sécurité est doté d’un agent anti-UV qui bloque la transmission de la lumière jusqu’à 385 nm, ce qui empêche la photodégradation des solvants photosensibles
- À vis : GL45-4
- Température maximale : 120°C
- Disponibles avec des fonds plats ou coniques ; les réservoirs à fond conique distribuent quasiment l’ensemble de la phase mobile sans avoir à incliner le réservoir et risquer tout déversement de solvant
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP type I et ASTM E438, type I, classe A |
| Revêtement | PVC |
| Diamètre (impériale) externe | 5,11 in |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type | Réservoir HPLC Ultra-Ware |
| À utiliser avec (application) | Conçus pour la préparation, le stockage et la distribution de phases mobiles en chromatographie liquide |
| Hauteur (impériale) | 10,82 in |
| Hauteur (métrique) | 275 mm |
| Comprend | Bouchon à vis GL45-4 |
| Afficher plus |