Learn More
DWK Life Sciences Flacons cylindriques Kimble™ Titeseal™ 1 ml, transparents ; verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51
Code produit. 10729195
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
2000 pièces
Code produit. 10729195
Marque: DWK Life Sciences 60831D843
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
8 x 43 mm
8 x 43 mm
  • Capacité de 1 ml
  • Flacon cylindrique en verre
  • Fourni avec un bouchon à aiguille en polyéthylène
  • À utiliser avec l’échantillonneur automatique à Waters à 96 positions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 1 ml
Hauteur (impériale) 1,69 in
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Aiguille de type bouchon
Hauteur (métrique) 43 mm
Quantité 200/boîte