Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage ClearScrew Kimble™ avec bouchons à revêtement en caoutchouc blanc fixés
Click to view available options
Volume (métrique):
1.8 ml
2 ml
4 ml
5.5 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
40 ml
Hauteur (métrique):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
95 mm
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Quantité:
144/boîte
144/carton
200/boîte
288/boîte
72/boîte
Conditionnement:
144 pièces
200 pièces
288 pièces
72 pièces
Description
- Petites quantités de boîtes
- Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
- Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus fixés
Spécification
Spécification
| Classification | A |
| Matériau (doublure) | Caoutchouc |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Type de filetage | À vis |
| Volume (impérial) | 0.5 dr |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Type de bouchon | Bouchon à vis (fermé sur le dessus) |
| Afficher plus |