Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger pour huile et altération (indice de point final) de 100 ml et 8 po Kimble™ KIMAX™
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
12 pièces
Description
Utilisation possible pour la détermination des résidus dans les gaz de pétrole liquéfiés (GPL), méthode ASTM D2158.
- Tube KIMAX™ très largement utilisé en Californie
- Étalonnés pour leur volume contenu
- Haut usiné pour accueillir un bouchon à clipser 28150R-6
- Les échelles et les légendes sont en émail de céramique blanc et durable
- Graduations différentes de 45240
- Capacité de 100 ml
- FCR max. 800
- Tube de dia. ext. de 37 mm, longueur sans bouchon 203 mm
- Intervalles de graduation (ml) 0-1 dans 0,05, 1-3 dans 0,1, 3-6 dans 0,2, 6-10 dans 0,5, 10-100 dans 1
- Tolérance (ml) 0 à 0,1 – ±0,02, au-dessus de 0,1 à 0,30 – ±0,03, au-dessus de 0,3 à 1 – ±0,05, au-dessus de 1 à 3 – ±0,10, au-dessus de 3 à 5 – ±0,20, au-dessus de 5 à 10 – ±0,50, au-dessus de 10 – ±1,00
- Sachet de 6, boîte de 12
- Le 45241LF-100 intègre notre technologie exclusive Lazer-Fused™ pour le marquage durable et précis ainsi qu’une précision volumétrique exceptionnelle. Pour plus d’informations sur nos tubes Lazer-Fused™, cliquez ici.
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Pour contenir |
| Certifications/Conformité | USP, ASTM E 438, D2158 |
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Jetable | Non |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec | Utilisés dans la détermination des résidus dans les gaz de pétrole liquéfié (GLP) |
| Tolérance | 0 à 0.1 ml dans ±0.02 ml, >0.1 à 0.3 ml dans ±0.03 ml, >0.3 à 1 ml dans ±0.05 ml, >1 à 3 ml dans ±0.1 ml, >3 à 5 ml dans ±0.2 ml, >5 à 10 ml dans ±0. |
| Forme | Conique |
| Longueur (métrique) | 203 mm |
| Forme du fond | Conique |
| Afficher plus |