Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™ KIMAX™, capacité de 200 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 mL
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Jetable
- Avec fond de forme conique
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Pour contenir |
| Certifications/Conformité | USP, ASTM E 438 |
| Capacité (métrique) | 200 mL |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec | À utiliser pour tester le pétrole |
| Tolérance | 0 à 0,2 ml dans ±0,02 ml, >0,2 à 0,6 ml dans ±0,03 ml, >0,6 à 1,0 ml dans ±0,05 ml, >1,0 à 2 ml dans ±0,075 ml, >2 à 3 ml dans ±0,1 ml, >3 à 4 ml dans ±0,2 ml, >4 à 6 ml dans ±0,3 ml, >6 à 10 ml dans ±0,5 ml, >10 à 20 ml dans ±0,75 ml, >20 à 50 ml dans ±1 ml, >100 à 200 ml dans ±1,5 ml |
| Forme | Conique |
| Longueur (métrique) | 165 mm |
| Forme du fond | Conique |
| Afficher plus |