Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™ KIMAX™, capacité de 2 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
Conditionnement:
12 pièces
Description
- Jetable
- Avec fond de forme conique
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP, ASTM E 438 |
| Capacité (métrique) | 2 mL |
| Jetable | Non |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Forme | Conique |
| Longueur (métrique) | 66 mm |
| Forme du fond | Conique |
| Diamètre (métrique) | 11 mm |
| Type de produit | Tube à centrifuger |
| FCR max. | 2980 x g |