Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™ KIMAX™ de 50 ml avec bouchons à vis
Code produit. 11898452
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 11898452
Marque: DWK Life Sciences 4516650
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce tube conique standard KIMAX™ est gradué et réutilisable et est fourni avec un bouchon à vis finition filetée 24-410 GPI.
  • Tube conique standard KIMAX™ avec bouchon à vis
  • Gradué et étalonné pour son volume contenu
  • L’échelle, la légende et la pastille de marquage sont en émail de céramique blanche durable
  • Capacité de 50 ml
  • FCR max. de 2980
  • Diam. ext. du tube 29 mm, longueur 147 mm
  • Intervalles de graduation (ml) 0 0-10 dans 0,5, 10-50 dans 1
  • Tolérance (ml) 0 à 1 - ±0,075, au-dessus de 1 à 2 - ±0,150, au-dessus de 2 à 5 - ±0,300, au-dessus de 5 à 10 - ±0,50, au-dessus de 10 - ±1 000
  • Le bouchon à vis fourni est doté d’un revêtement en caoutchouc à face en PTFE et est emballé séparément, le bouchon de rechange est 45066C
  • 12/boîte
  • Fabriqué conformément aux spécifications de la norme ASTM D2158
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pour contenir
Certifications/Conformité USP, ASTM E 438
Capacité (métrique) 50 mL
Jetable Non
Matériau Verre borosilicaté
Matériau de revêtement PTFE
Diamètre du filetage 24-410
Tolérance 0 à 1 ml dans ±0,075 ml, >1 à 2 ml dans ±0,15 ml, >2 à 5 ml dans ±0,3 ml, >5 à 10 ml dans ±0,5 ml, >10 ml dans ±1 ml
Forme Conique
Longueur (métrique) 147 mm
Forme du fond Conique
Writing Area Oui
Diamètre (métrique) 29 mm
Graduations 0 à 10 ml par incréments de 0,5 ml, 10 à 50 ml par incréments de 1 ml
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 2980 x g