Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™, 50 ml, bouchon à vis
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
Conditionnement:
72 pièces
Description
Ces tubes à centrifuger à fond conique à vis jetables supportent des forces de centrifugation allant jusqu’à 2980 FCR. Les bouchons ne sont pas fournis (pour les bouchons, voir réf. fabriquant nº73800 et 73802).
- Les tubes sont emballés dans des plateaux modulaires conditionnés sous film plastique thermorétracté pour une propreté et une sécurité maximales
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 51, conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP, ASTM E 438 |
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Diamètre du filetage | 24-400 |
| Forme | Conique |
| Longueur (métrique) | 137 mm |
| Forme du fond | Conique |
| Diamètre (métrique) | 29 mm |
| Graduated | Non |
| Afficher plus |